Learn More
Sal sódica del ácido 5-hidroxipentanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Hydroxypentanoic Acid Sodium Salt |
| CAS | 37435-69-1 |
| Fórmula molecular | C5H9NaO3 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Sodium 5-Hydroxypentanoate, Sodium 5-Hydroxyvalerate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H10O3.Na/c6-4-2-1-3-5(7)8;/h6H,1-4H2,(H,7,8);/q;+1/p-1 |
| SMILES | OCCCCC(O[Na])=O |
| Nombre IUPAC | 5-hidroxipentanoato de sodio |
| Peso molecular (g/mol) | 140.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 140.0449 |