Learn More
5-Hidroxioxindol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15668685 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15668685 5 g 5 g
15658685 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15668685 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 153550050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 3416-18-0 | C8H7NO2 | 149.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3416-18-0
Fórmula molecular C8H7NO2
Peso molecular (g/mol) 149.15
Clave InChI ZGTUSQAQXWSMDW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-hydroxyoxindole, 5-hydroxyindolin-2-one, 5-hydroxy-1,3-dihydro-indol-2-one, 2,3-dihydro-5-hydroxyindol-2-one, 5-hydroxy-2-oxyindole, 5-hydroxy-2-indolinone, 5-hydroxy-1,3-dihydro-2h-indol-2-one, 5-hydroxy-2,3-dihydro-1h-indol-2-one, 2-indolinone, 5-hydroxy, 5-hydroxy-oxindole
PubChem CID 76955
Nombre IUPAC 5-hidroxi-1,3-dihidroindol-2-ona
SMILES C1C2=C(C=CC(=C2)O)NC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Hydroxyoxindole
Punto de fusión 266.0°C to 272.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (HPLC)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.15
Porcentaje de pureza 96%