Learn More
5-Hidroxinitrofeno, TRC
Código de producto. 30402590
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30402590 500 mg
30400939 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30402590 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH949305500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 63987-04-2
Fórmula molecular C12H7Cl2NO4
Peso molecular (g/mol) 300.09
Sinónimo 2,4-Dichloro-5-hydroxyphenyl 4-nitrophenyl Ether, 2,4-Dichloro-5-(4-nitrophenoxy)phenol
Nombre IUPAC 2,4-dicloro-5-(4-nitrofenoxi)fenol
SMILES Oc1cc(Oc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-])c(Cl)cc1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Hydroxynitrofen
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H7Cl2NO4/c13-9-5-10(14)12(6-11(9)16)19-8-3-1-7(2-4-8)15(17)18/h1-6,16H
Formula Weight (peso de la fórmula) 298.9752