Learn More
Ácido 5-hidroxinicotínico, 97 %
Código de producto. 15473977
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15473977 25 g 25 g
15453977 1 g 1 g
15463977 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15473977 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H30725.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27828-71-3
Fórmula molecular C6H4NO3
Peso molecular (g/mol) 138.10
Número MDL MFCD00129117
Clave InChI ATTDCVLRGFEHEO-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 5-hydroxynicotinic acid, 5-hydroxy-3-pyridinecarboxylic acid, 5-hydroxy-nicotinic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 5-hydroxy, 5-hydroxy nicotinic acid, nicotinic acid, 5-hydroxy, 3-carboxy-5-hydroxypyridine, 3-hydroxypyridine-5-carboxylic acid, 5-hydroxynicotinicacid, 5hn
PubChem CID 34037
Nombre IUPAC ácido 5-hidroxipiridina-3-carboxílico
SMILES OC1=CN=CC(=C1)C([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Hydroxynicotinic acid
Punto de fusión >300°C
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 139.11
Porcentaje de pureza 97%