Learn More
5-hidroximetiluracilo, TRC
Código de producto. 30391273
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Código de producto. Cantidad
30391273 1 g
1 options
Código de producto. 30391273 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9483751G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Hydroxymethyluracil
CAS 4433-40-3
Fórmula molecular C5 H6 N2 O3
Cantidad 1 g
Sinónimo 2,4(1H,3H)-Pyrimidinedione, 5-(hydroxymethyl)- (9CI, ACI), 5-(Hydroxymethyl)-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione (ACI), Uracil, 5-(hydroxymethyl)- (6CI, 7CI, 8CI), 5-(Hydroxymethyl)-1,3-dihydropyrimidine-2,4-dione, 5-(Hydroxymethyl)pyrimidine-2,4-diol, 5-(Hydroxymethyl)uracil, 5-Hydroxymethyl-1H-pyrimidine-2,4-dione, NSC 20901, α-Hydroxythymine, 5-Hydroxymethyluracil
Fórmula InChI InChI=1S/C5H6N2O3/c8-2-3-1-6-5(10)7-4(3)9/h1,8H,2H2,(H2,6,7,9,10)
SMILES OCc1cnc(O)nc1O
Nombre IUPAC 5-(hidroximetil)pirimidina-2,4-diol
Peso molecular (g/mol) 142.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.0378