Learn More
5-Hydroxymethyluracil, MedChemExpress
Código de producto. 16453419
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16453419 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16453419 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYW004924
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
MedChemExpress 5-Hydroxymethyluracil is a product of oxidative DNA damage. 5-Hydroxymethyluracil can be used as a potential epigenetic mark enhancing or inhibiting transcription with bacterial RNA polymerase.
5-Hydroxymethyluracil is a product of oxidative DNA damage. 5-Hydroxymethyluracil can be used as a potential epigenetic mark enhancing or inhibiting transcription with bacterial RNA polymerase.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Hydroxymethyluracil
CAS 4433-40-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C5H6N2O3
Cantidad 1 g
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (351.84 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1NC(C(CO)=CN1)=O
Peso molecular (g/mol) 142.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.11
Porcentaje de pureza 97.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-protein/nucleotide metabolism