Learn More
5-Hydroxymethylfurfural, MedChemExpress
Código de producto. 16425467
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16425467 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 16425467 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYY0051
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress 5-Hydroxymethylfurfural (2-Hydroxymethyl-5-furfural), derived from lignocellulosic biomass, inhibits yeast growth and fermentation as stressors.
5-Hydroxymethylfurfural (2-Hydroxymethyl-5-furfural), derived from lignocellulosic biomass, inhibits yeast growth and fermentation as stressors.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Hydroxymethylfurfural
CAS 67-47-0
Color Marrón
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C6H6O3
Cantidad 50 mg
Sinónimo 2-Hydroxymethyl-5-furfural 2-Formyl-5-hydroxymethylfuran
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (396.48 mM)
SMILES O=CC1=CC=C(CO)O1
Peso molecular (g/mol) 126.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.11
Porcentaje de pureza 97.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation