Learn More
5-(Hidroximetil)uracilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11341377
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11341377 5 g 5 g
11331377 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11341377 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L01682.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 4433-40-3 | C5H6N2O3 | 142.11 g/mol
5-(Hydroxymethyl)uracil serves as a stable major oxidative modification of thymine formed through the action of ionizing radiation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 5-(hidroximetil)uracilo sirve como una modificación oxidativa principal estable de la timina formada mediante la acción de la radiación ionizante.
Solubilidad
Soluble en agua. (50 g/l) a 20 °C, DMSO, dimetilformamida o etanol 100 %.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4433-40-3
Fórmula molecular C5H6N2O3
Peso molecular (g/mol) 142.11
Número MDL MFCD00056024
Clave InChI JDBGXEHEIRGOBU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-hydroxymethyluracil, 5-hydroxymethyl uracil, 5-hydroxymethyl pyrimidine-2,4 1h,3h-dione, 5-oxymethyluracil, 4-methyl-5-oxyuracil, uracil, 5-hydroxymethyl, 2,4 1h,3h-pyrimidinedione, 5-hydroxymethyl, thymine, alpha-hydroxy, 5-hydroxymethyl-2,4 1h,3h-pyrimidinedione
PubChem CID 78168
ChEBI CHEBI:16964
Nombre IUPAC 5-(hydroxymethyl)-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-2,4-dione
SMILES OCC1=CNC(=O)NC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(Hydroxymethyl)uracil
Punto de fusión >300°C
Cantidad 5 g
Beilstein 125482
Información de solubilidad Soluble in water. (50g/L ) at 20°C,DMSO,dimethyl formamide or 100% ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.12
Porcentaje de pureza 98%