Learn More
5-hidroximetil-N-fenil-2-1H-piridona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Hydroxymethyl-N-phenyl-2-1H-pyridone |
| CAS | 887406-49-7 |
| Fórmula molecular | C12 H11 N O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 2(1H)-Pyridinone, 5-(hydroxymethyl)-1-phenyl-, 5-(Hydroxymethyl)-1-phenyl-2(1H)-pyridinone, 5-Hydroxymethyl-N-phenyl-2-1H-pyridone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H11NO2/c14-9-10-6-7-12(15)13(8-10)11-4-2-1-3-5-11/h1-8,14H,9H2 |
| SMILES | OCC1=CN(C(=O)C=C1)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 5-(hidroximetil)-1-fenilpiridin-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 201.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 201.079 |