Learn More
5-hidroximetil-N-fenil-2-1H-piridona-d5, TRC
Código de producto. 30404621
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Código de producto. Cantidad
30404621 10 mg
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30404621 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH94827710MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Hydroxymethyl-N-phenyl-2-1H-pyridone-d5
CAS 1020719-52-1
Fórmula molecular C12 2H5 H6 N O2
Cantidad 10 mg
Sinónimo 2(1H)-Pyridinone, 5-(hydroxymethyl)-1-(phenyl-2,3,4,5,6-d5)-, 5-(Hydroxymethyl)-1-(phenyl-d5)-2(1H)-pyridinone, 5-(Hydroxymethyl)-1-phenyl-2(1H)-pyridinone-D5 (phenyl-D5), 5-Hydroxymethyl-N-phenyl-2-1H-pyridone-d5
Fórmula InChI InChI=1S/C12H11NO2/c14-9-10-6-7-12(15)13(8-10)11-4-2-1-3-5-11/h1-8,14H,9H2/i1D,2D,3D,4D,5D
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c(N2C=C(CO)C=CC2=O)c([2H])c1[2H]
Nombre IUPAC 5-(hidroximetil)-1-(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)piridin-2-ona
Peso molecular (g/mol) 206.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.1104