Learn More
5-hidroximetil-N-fenil-2-1H-piridona-d5, TRC
Product Code. 30398495
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Product Code. Cantidad
30398495 1 mg
1 options
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Product Code. 30398495 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCH9482771MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 5-Hydroxymethyl-N-phenyl-2-1H-pyridone-d5
CAS 1020719-52-1
Fórmula molecular C12 2H5 H6 N O2
Cantidad 1 mg
Sinónimo 2(1H)-Pyridinone, 5-(hydroxymethyl)-1-(phenyl-2,3,4,5,6-d5)-, 5-(Hydroxymethyl)-1-(phenyl-d5)-2(1H)-pyridinone, 5-(Hydroxymethyl)-1-phenyl-2(1H)-pyridinone-D5 (phenyl-D5), 5-Hydroxymethyl-N-phenyl-2-1H-pyridone-d5
Fórmula InChI InChI=1S/C12H11NO2/c14-9-10-6-7-12(15)13(8-10)11-4-2-1-3-5-11/h1-8,14H,9H2/i1D,2D,3D,4D,5D
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c(N2C=C(CO)C=CC2=O)c([2H])c1[2H]
Nombre IUPAC 5-(hidroximetil)-1-(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)piridin-2-ona
Peso molecular (g/mol) 206.25
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.1104