Learn More
5-Hidroximetil-N, N-dimetiltriptamina, TRC
Código de producto. 30138728
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138728 100 mg 100 miligramos
30138515 50 mg 50 miligramos
17921435 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138728 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH946830100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 334981-08-7
Fórmula molecular C13 H18 N2 O
Peso molecular (g/mol) 218.29
Sinónimo 1H-Indole-5-methanol, 3-[2-(dimethylamino)ethyl]-, 3-[2-(Dimethylamino)ethyl]-1H-indole-5-methanol, 5-Hydroxymethyl-N,N-dimethyltryptamine, Sumatriptan Test Mix for Impurity Identification Solution 2, GR 44671X (as oxalate salt)
Nombre IUPAC [3-[2-(dimetilamino)etilo]-1H-indol-5-il]metanol
SMILES CN(C)CCc1c[nH]c2ccc(CO)cc12
Specifikationer
Nombre del producto químico o material 5-Hydroxymethyl-N,N-dimethyltryptamine
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H18N2O/c1-15(2)6-5-11-8-14-13-4-3-10(9-16)7-12(11)13/h3-4,7-8,14,16H,5-6,9H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.1419
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.