Learn More
Alcohol 5-(hidroximetil)furfurílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-(Hydroxymethyl)furfuryl Alcohol |
| CAS | 1883-75-6 |
| Fórmula molecular | C6 H8 O3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 2,5-Furandimethanol, 2,5-Bis(hydroxylmethyl)furan, 2,5-Bis(hydroxymethyl)furan, 2,5-Di(hydroxymethyl)furan, 2,5-Dihydroxymethylfurane, 5-(Hydroxymethyl)furfuryl alcohol, FaRez 6305, NSC 40737, NSC 524614 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H8O3/c7-3-5-1-2-6(4-8)9-5/h1-2,7-8H,3-4H2 |
| SMILES | OCc1oc(CO)cc1 |
| Nombre IUPAC | [5-(hidroximetil)furan-2-il]metanol |
| Peso molecular (g/mol) | 128.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 128.0473 |