Learn More
5-(Hidroximetil)furfural, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10654972 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10654972 1 g Frasco de vidrio 1 g
10316520 5 g Frasco de vidrio 5 g
11986161 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10654972 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 121460010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    86.30€
    73.65€ / 1 g
    Ahorro 12.65€
    14% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 67-47-0 | C6H6O3 | 126.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 67-47-0
Fórmula molecular C6H6O3
Peso molecular (g/mol) 126.11
Clave InChI NOEGNKMFWQHSLB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-hydroxymethylfurfural, 5-hydroxymethyl-2-furaldehyde, 5-hydroxymethyl furfural, 5-hydroxymethyl furan-2-carbaldehyde, hydroxymethylfurfural, 5-hydroxymethyl-2-furfural, 5-oxymethylfurfurole, 5-hydroxymethylfuraldehyde, hydroxymethylfurfurole
PubChem CID 237332
ChEBI CHEBI:412516
Nombre IUPAC 5-(hidroximetil)furan-2-carbaldehído
SMILES C1=C(OC(=C1)C=O)CO
Specifications
Nombre del producto químico o material 5-(Hydroxymethyl)furfural
Punto de fusión 30.0°C to 34.0°C
Color Amarillo
Punto de ebullición 114°C to 116°C (1.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 79°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5627
Cantidad 1 g
Beilstein 18, V,1, 130
Índice Merck 15,4871
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.11
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo líquido o cristalino, o trozos
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 5-(Hydroxymethyl)furfural
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.