Learn More
5-(Hidroximetil)furfural, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10316520 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10316520 5 g Frasco de vidrio 5 g
10654972 1 g Frasco de vidrio 1 g
11986161 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10316520 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 121460050
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 67-47-0 | C6H6O3 | 126.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67-47-0
Fórmula molecular C6H6O3
Peso molecular (g/mol) 126.11
Clave InChI NOEGNKMFWQHSLB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-hydroxymethylfurfural, 5-hydroxymethyl-2-furaldehyde, 5-hydroxymethyl furfural, 5-hydroxymethyl furan-2-carbaldehyde, hydroxymethylfurfural, 5-hydroxymethyl-2-furfural, 5-oxymethylfurfurole, 5-hydroxymethylfuraldehyde, hydroxymethylfurfurole
PubChem CID 237332
ChEBI CHEBI:412516
Nombre IUPAC 5-(hidroximetil)furan-2-carbaldehído
SMILES C1=C(OC(=C1)C=O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(Hydroxymethyl)furfural
Punto de fusión 30.0°C to 34.0°C
Color Amarillo
Punto de ebullición 114°C to 116°C (1.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 79°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.5627
Cantidad 5 g
Beilstein 18, V,1, 130
Índice Merck 15,4871
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.11
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo líquido o cristalino, o trozos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-(Hydroxymethyl)furfural
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.