Learn More
5-(Hidroximetil)citosina, TRC
Código de producto. 30136736
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136736 50 mg 50 miligramos
30135782 10 mg 10 miligramos
30009432 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136736 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH94587050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1123-95-1
Fórmula molecular C5 H7 N3 O2
Peso molecular (g/mol) 141.13
Sinónimo 6-Amino-5-(hydroxymethyl)-2(1H)-pyrimidinone;
Nombre IUPAC 4-amino-5-(hidroximetil)pirimidina-2-ol
SMILES Nc1nc(O)ncc1CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(Hydroxymethyl)cytosine
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H7N3O2/c6-4-3(2-9)1-7-5(10)8-4/h1,9H,2H2,(H3,6,7,8,10)
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.0538