Learn More
5-(Hidroximetil)citosina, TRC
Código de producto. 30135782
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135782 10 mg 10 miligramos
30136736 50 mg 50 miligramos
30009432 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30135782 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCH94587010MG
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1123-95-1
Fórmula molecular C5 H7 N3 O2
Peso molecular (g/mol) 141.13
Sinónimo 6-Amino-5-(hydroxymethyl)-2(1H)-pyrimidinone;
Nombre IUPAC 4-amino-5-(hidroximetil)pirimidina-2-ol
SMILES Nc1nc(O)ncc1CO
Spezifikation
Nombre del producto químico o material 5-(Hydroxymethyl)cytosine
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C5H7N3O2/c6-4-3(2-9)1-7-5(10)8-4/h1,9H,2H2,(H3,6,7,8,10)
Formula Weight (peso de la fórmula) 141.0538
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.