Learn More
5'-Hidroximetil 5'-Desmetil Meloxicam, TRC
Código de producto. 30011827
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2.50 miligramo
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30011827 2.5 mg 2.50 miligramo
30006021 10 mg 10 miligramos
30004200 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011827 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9478102.5MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-10-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 130262-92-9
Fórmula molecular C14 H13 N3 O5 S2
Peso molecular (g/mol) 367.4
Sinónimo 2H-1,2-Benzothiazine-3-carboxamide, 4-hydroxy-N-[5-(hydroxymethyl)-2-thiazolyl]-2-methyl-, 1,1-dioxide, 4-Hydroxy-N-[5-(hydroxymethyl)-2-thiazolyl]-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-dioxide, 5-Hydroxy ethyl meloxicam, 5'-Hydroxymethyl 5'-Desmethyl Meloxicam
Nombre IUPAC 4,5-dihidroxi-2-metil-N-(5-metil-1,3-tiozol-2-il)-1,1-dioxo-1λ^{6},2-benzotiazina-3-carboxamida
SMILES CN1C(=C(O)c2c(O)cccc2S1(=O)=O)C(=O)Nc3ncc(C)s3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5'-Hydroxymethyl 5'-Desmethyl Meloxicam
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H13N3O5S2/c1-7-6-15-14(23-7)16-13(20)11-12(19)10-8(18)4-3-5-9(10)24(21,22)17(11)2/h3-6,18-19H,1-2H3,(H,15,16,20)
Formula Weight (peso de la fórmula) 367.0297
Porcentaje de pureza >95%