Learn More
5-(Hidroximetil)-4-metil-2-(4-trifluorometilfenil)tiol, TRC
Código de producto. 30132487
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30132487 500 mg 500 miligramos
30004331 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30132487 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH947795500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 317318-96-0
Fórmula molecular C12 H10 F3 N O S
Peso molecular (g/mol) 273.2741
Sinónimo 4-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-5-thiazolemethanol, [4-Methyl-2-(4-trifluoromethylphenyl)thiazol-5-yl]methanol, [4-Methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazol-5-yl]methanol
Nombre IUPAC [4-metil-2-[4-(trifluorometil)fenil]-1,3-tiazol-5-il]metanol
SMILES Cc1nc(sc1CO)c2ccc(cc2)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(Hydroxymethyl)-4-methyl-2-(4-trifluoromethylphenyl)thiazole
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C12H10F3NOS/c1-7-10(6-17)18-11(16-7)8-2-4-9(5-3-8)12(13,14)15/h2-5,17H,6H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 273.0435