Learn More
N-óxido de 5-hidroximetil-4-metoxi-2,3-dimetilpiridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Hydroxymethyl-4-methoxy-2,3-dimethylpyridine N-oxide |
| CAS | 1159977-40-8 |
| Fórmula molecular | C9H13NO3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 5-Hydroxymethyl-2,3-dimethyl-4-methoxypyridine N-oxide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H13NO3/c1-6-7(2)10(12)4-8(5-11)9(6)13-3/h4,11H,5H2,1-3H3 |
| SMILES | COc1c(C)c(C)[n+]([O-])cc1CO |
| Nombre IUPAC | (4-metoxi-5,6-dimetil-1-oxidopiridin-1-io-3-il)metanol |
| Peso molecular (g/mol) | 183.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 183.0895 |