Learn More
Éster metílico del ácido 5-(hidroximetil)-3-piridinacarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-(Hydroxymethyl)-3-pyridinecarboxylic Acid Methyl Ester |
| CAS | 129747-52-0 |
| Fórmula molecular | C8H9NO3 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | Methyl 5-(Hydroxymethyl)nicotinate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H9NO3/c1-12-8(11)7-2-6(5-10)3-9-4-7/h2-4,10H,5H2,1H3 |
| SMILES | COC(=O)c1cncc(CO)c1 |
| Nombre IUPAC | 5-(hidroximetil)piridina-3-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 167.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 167.0582 |