Learn More
5-(hidroximetil)-3-[2-(2-metoxifenoxi)etil]-2-oxazolidinona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-(Hydroxymethyl)-3-[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl]-2-oxazolidinone |
| CAS | 1798014-64-8 |
| Fórmula molecular | C13H17NO5 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H17NO5/c1-17-11-4-2-3-5-12(11)18-7-6-14-8-10(9-15)19-13(14)16/h2-5,10,15H,6-9H2,1H3 |
| SMILES | O=C1OC(CO)CN1CCOC2=CC=CC=C2OC |
| Nombre IUPAC | 5-(hidroximetil)-3-(2-(2-metoxifenoxi)etil)oxazolidin-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 267.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 267.11 |