Learn More
5-(Hidroximetil)-2-iodofenol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10515744
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10515744 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10662275 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10515744 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO07809DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 773869-57-1
Fórmula molecular C7H7IO2
Peso molecular (g/mol) 250.035
Clave InChI VIWWSAGABDIIFF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-hydroxymethyl-2-iodophenol, 3-hydroxy-4-iodobenzyl alcohol, 3-hydroxy-4-iodobenzenemethanol, benzenemethanol,3-hydroxy-4-iodo, zlchem 794, 5-hydroxymethyl-2-iodo-phenol, 3-hydroxy-4-iodophenyl methanol, 5-hydroxymethyl-2-iodanyl-phenol
PubChem CID 18525941
Nombre IUPAC 5-(hidroximetil)-2-iodofenol
SMILES C1=CC(=C(C=C1CO)O)I
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(hydroxymethyl)-2-iodophenol
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.03
Porcentaje de pureza 97%