Learn More
5-Hidroximetil-2-furoilglicina, TRC
Código de producto. 17990335
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17990335 5 mg 5 miligramos
17912155 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17990335 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9727805MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 38716-68-6
Fórmula molecular C8 H9 N O5
Peso molecular (g/mol) 199.161
Sinónimo N-[[5-(Hydroxymethyl)-2-furanyl]carbonyl]glycine, 5-(hydroxymethyl)-promucuric Acid
Nombre IUPAC 2-[[5-(hidroximetil)furano-2-carbonil]amino]acético ácido acético
SMILES OCc1oc(cc1)C(=O)NCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Hydroxymethyl-2-furoylglycine
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9NO5/c10-4-5-1-2-6(14-5)8(13)9-3-7(11)12/h1-2,10H,3-4H2,(H,9,13)(H,11,12)
Cantidad 5 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.0481