Learn More
5-Hidroximetil-2-furancarboxílico de Ácido, TRC
Código de producto. 30408713
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30408713 25 mg -
30391690 1 g 1 g
30408571 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30408713 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH94702025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6338-41-6
Fórmula molecular C6 H6 O4
Peso molecular (g/mol) 142.11
Nombre IUPAC ácido 5-(hidroximetil)furano-2-carboxílico
SMILES OCc1oc(cc1)C(=O)O
Specifikationer
Nombre del producto químico o material 5-Hydroxymethyl-2-furancarboxylic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H6O4/c7-3-4-1-2-5(10-4)6(8)9/h1-2,7H,3H2,(H,8,9)
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.0266
Porcentaje de pureza >95%
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.