Learn More
5-Hydroxymethyl-2-furancarboxylic acid, MedChemExpress
Código de producto. 16489316
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Unit Size:
100 miligramos
Product Code. Cantidad unitSize
16489316 100 mg 100 miligramos
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16489316 Supplier Medchem Express Supplier No. HYW005241
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
This item is not returnable. View return policy
MedChemExpress 5-Hydroxymethyl-2-furancarboxylic acid is the main metabolite of 5-hydroxymethyl-2-furfural (HMF) in the body and eliminated renally.
5-Hydroxymethyl-2-furancarboxylic acid is the main metabolite of 5-hydroxymethyl-2-furfural (HMF) in the body and eliminated renally.
Specifications
Nombre del producto químico o material 5-Hydroxymethyl-2-furancarboxylic acid
CAS 6338-41-6
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C6H6O4
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 150 mg/mL (1055.52 mM)
SMILES C1=C(OC(=C1)CO)C(=O)O
Peso molecular (g/mol) 142.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.11
Porcentaje de pureza 95.87%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism