Learn More
5-Hidroximetil-2-furaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11474084
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11474084 25 g 25 g
11454084 1 g 1 g
11464084 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11474084 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12475.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 67-47-0 | C6H6O3 | 126.111 g/mol
5-Hydroxymethyl-2-furaldehyde is used as an intermediate of OMBF (5,5'-oxydimethylenebis(2- furfural)), crown ethers. It is used in organic synthesis to prepare dialdehydes, glycols, ethers, amino alcohols and acetals. It acts as an antioxidant found in some fruit juices and caramel products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 5-hidroximetil-2-furaldehído se utiliza como intermediario de OMBF (5,5′-oxidimetilenbis(2-furfural)), éteres de corona. Se utiliza en síntesis orgánica para preparar dialdehídos, glicoles, éteres, aminoalcoholes y acetales. Actúa como antioxidante en algunos zumos de frutas y productos de caramelo.
Solubilidad
Soluble en agua, alcohol, acetato de etilo, acetona, dimetilformamida, benceno, éter y cloroformo.
Notas
Sensible al aire y a la luz. Mantenga el recipiente cerrado herméticamente. Incompatible con bases fuertes, agentes oxidantes fuertes y agentes reductores fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67-47-0
Fórmula molecular C6H6O3
Peso molecular (g/mol) 126.111
Número MDL MFCD00003234
Clave InChI NOEGNKMFWQHSLB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-hydroxymethylfurfural, 5-hydroxymethyl-2-furaldehyde, 5-hydroxymethyl furfural, 5-hydroxymethyl furan-2-carbaldehyde, hydroxymethylfurfural, 5-hydroxymethyl-2-furfural, 5-oxymethylfurfurole, 5-hydroxymethylfuraldehyde, hydroxymethylfurfurole
PubChem CID 237332
ChEBI CHEBI:412516
Nombre IUPAC 5-(hidroximetil)furan-2-carbaldehído
SMILES C1=C(OC(=C1)C=O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Hydroxymethyl-2-furaldehyde
Punto de fusión 32°C to 35°C
Densidad 1.206
Punto de ebullición 114°C to 116°C (1 mmHg)
Temperatura de inflamación 79°C (174°F)
Índice de refracción 1.562
Cantidad 25 g
Beilstein 110889
Sensibilidad Air and light sensitive
Índice Merck 14,4832
Información de solubilidad Soluble in water,alcohol,ethyl acetate,acetone,dimethylformamide,benzene,ether and chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.11
Porcentaje de pureza 97%