Learn More
5-Hidroximetil-2-furaldehído, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
5-Hydroxymethyl-2-furaldehyde is used as an intermediate of OMBF (5,5'-oxydimethylenebis(2- furfural)), crown ethers. It is used in organic synthesis to prepare dialdehydes, glycols, ethers, amino alcohols and acetals. It acts as an antioxidant found in some fruit juices and caramel products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El 5-hidroximetil-2-furaldehído se utiliza como intermediario de OMBF (5,5′-oxidimetilenbis(2-furfural)), éteres de corona. Se utiliza en síntesis orgánica para preparar dialdehídos, glicoles, éteres, aminoalcoholes y acetales. Actúa como antioxidante en algunos zumos de frutas y productos de caramelo.
Solubilidad
Soluble en agua, alcohol, acetato de etilo, acetona, dimetilformamida, benceno, éter y cloroformo.
Notas
Sensible al aire y a la luz. Mantenga el recipiente cerrado herméticamente. Incompatible con bases fuertes, agentes oxidantes fuertes y agentes reductores fuertes.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 5-Hydroxymethyl-2-furaldehyde |
| Punto de fusión | 32°C to 35°C |
| Densidad | 1.206 |
| Punto de ebullición | 114°C to 116°C (1 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | 79°C (174°F) |
| Índice de refracción | 1.562 |
| Cantidad | 1 g |
| Beilstein | 110889 |
| Sensibilidad | Air and light sensitive |
| Índice Merck | 14,4832 |
| Show More |
Safety and Handling
- 5-Hydroxymethyl-2-furaldehyde
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- MIXTURE LIST-Contain: 5-Hydroxymethyl-2-furaldehyde