Learn More
5-Hidroximetil-2-furaldehído-13C6, TRC
Código de producto. 30012139
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012139 10 mg 10 miligramos
30006074 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30012139 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH94700210MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1219193-98-2
Fórmula molecular 13C6H6O3
Peso molecular (g/mol) 132.07
Sinónimo 5-(Hydroxymethyl)-2-furancarboxaldehyde-13C6, 2-Formyl-5-hydroxymethylfuran-13C6, HMF, 2-Hydroxymethyl-5-furfural-13C6, 5-(Hydroxymethyl)-2-furancarbonal-13C6, 5-(Hydroxymethyl)furfural-13C6, 5-Hydroxymethylfurfurol-13C6, 5-Oxymethylfurfurole-13C6, NSC 40738-13C6;
SMILES O[13CH2][13C]1=[13CH][13CH]=[13C]([13CH]=O)O1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Hydroxymethyl-2-furaldehyde-13C6
Notas de grado de pureza GC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H6O3/c7-3-5-1-2-6(4-8)9-5/h1-3,8H,4H2/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.0518
Porcentaje de pureza >95%