Learn More
5-Hidroximetil-2'-desoxiuridina, TRC
Código de producto. 30133638
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133638 100 mg 100 miligramos
30138709 250 mg 250 miligramos
17978114 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133638 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH962300100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5116-24-5
Fórmula molecular C10 H14 N2 O6
Peso molecular (g/mol) 258.228
Sinónimo Thymidine, α-hydroxy-, Uridine, 2'-deoxy-5-(hydroxymethyl)- (6CI,7CI,8CI), α-Hydroxythymidine, 2'-Deoxy-5-(hydroxymethyl)uridine, 2'-Desoxy-5-hydroxymethyluridine, 5-(Hydroxymethyl)-2'-desoxyuridine, 5-Hydroxymethyldeoxyuridine
Nombre IUPAC 1-[(2R,4S,5R)-4-hidroxi-5-(hidroximetil)oxolán-2-il]-5-(hidroximetil)pirimidina-2,4-diona
SMILES OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N2C=C(CO)C(=O)NC2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Hydroxymethyl-2'-deoxyuridine
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H14N2O6/c13-3-5-2-12(10(17)11-9(5)16)8-1-6(15)7(4-14)18-8/h2,6-8,13-15H,1,3-4H2,(H,11,16,17)/t6-,7+,8+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.0852