Learn More
5-(Hidroximetil)-2'-desoxicitidina, TRC
Código de producto. 30011269
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011269 10 mg 10 miligramos
30007885 5 mg 5 miligramos
30005125 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011269 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH94663010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7226-77-9
Fórmula molecular C10 H15 N3 O5
Peso molecular (g/mol) 257.24
Sinónimo 2'-deoxy-5-(hydroxymethyl)cytidine, 5-(Hydroxymethyl)deoxycytidine;
Nombre IUPAC 4-amino-1-[(2R,4S,5R)-4-hidroxi-5-(hidroximetil)oxolán-2-il]-5-(hidroximetil)pirimidina-2-one
SMILES NC1=NC(=O)N(C=C1CO)[C@H]2C[C@H](O)[C@@H](CO)O2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-(Hydroxymethyl)-2'-deoxycytidine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H15N3O5/c11-9-5(3-14)2-13(10(17)12-9)8-1-6(16)7(4-15)18-8/h2,6-8,14-16H,1,3-4H2,(H2,11,12,17)/t6-,7+,8+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 257.1012
Porcentaje de pureza >95%