Learn More
Ácido 5-hidroxiisoftálico, TRC
Código de producto. 30406552
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30406552 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30406552 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH94348510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Hydroxyisophthalic Acid
CAS 618-83-7
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C8 H6 O5
Cantidad 10 g
Sinónimo 3,5-Dicarboxyphenol, 5-Hydroxy-1,3-benzenedicarboxylic Acid, NSC 302088
Fórmula InChI InChI=1S/C8H6O5/c9-6-2-4(7(10)11)1-5(3-6)8(12)13/h1-3,9H,(H,10,11)(H,12,13)
SMILES OC(=O)c1cc(O)cc(c1)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 5-hidroxibenceno-1,3-dicarboxílico
Peso molecular (g/mol) 182.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.0215
Porcentaje de pureza >95