Learn More
Ácido 5-hidroxiisoftálico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11481498
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11481498 250 g 250 g
11471498 50 g 50 g
11461498 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11481498 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13845.30
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 618-83-7 | C8H6O5 | 182.131 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 618-83-7
Fórmula molecular C8H6O5
Peso molecular (g/mol) 182.131
Número MDL MFCD00002515
Clave InChI QNVNLUSHGRBCLO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-hydroxyisophthalic acid, 5-oxyisophthalic acid, isophthalic acid, 5-hydroxy, 1,3-benzenedicarboxylic acid, 5-hydroxy, 5-hydoxyisophthalic acid, 5-hydroxy-isophthalic acid, 5-hydroxy-1,3-benzenedicarboxylic acid, 5-hydroxyisosphthalic acid, isophthalic acid, 5-hydroxy-6ci,7ci,8ci, 5-hydroxyisophthalicacid
PubChem CID 69257
Nombre IUPAC ácido 5-hidroxibenceno-1,3-dicarboxílico
SMILES C1=C(C=C(C=C1C(=O)O)O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Hydroxyisophthalic acid
Punto de fusión ∼300°C (decomposition)
Olor Odorless
Cantidad 250 g
Beilstein 2693561
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.13
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Hydroxyisophthalic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 5-hydroxy-1,3-benzenedicarboxylic acid