Learn More
5-hidroxiindol, TRC
Código de producto. 30396094
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30396094 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30396094 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH943510500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Hydroxyindole
CAS 1953-54-4
Fórmula molecular C8H7NO
Cantidad 500 mg
Sinónimo 1H-Indol-5-ol, Indol-5-ol, 5-Hydroxy-1H-indole, NSC 87503
Fórmula InChI InChI=1S/C8H7NO/c10-7-1-2-8-6(5-7)3-4-9-8/h1-5,9-10H
SMILES Oc1ccc2[nH]ccc2c1
Nombre IUPAC 1H-indol-5-ol
Peso molecular (g/mol) 133.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.0528