Learn More
5-hidroxiindol, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11394324
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11394324 1 g 1 g
11304334 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11394324 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L00858.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1953-54-4 | C8H7NO | 133.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1953-54-4
Fórmula molecular C8H7NO
Peso molecular (g/mol) 133.15
Número MDL MFCD00005677
Clave InChI LMIQERWZRIFWNZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-hydroxyindole, indol-5-ol, 5-hydroxy-1h-indole, hydroxy-5 indole, 5-hydroxy-indole, 5-indolol, hydroxy-5-indole, 5-hydroxyindol, 5-hydroxy indole, unii-320un7xzyn
PubChem CID 16054
Nombre IUPAC 1H-indol-5-ol
SMILES OC1=CC=C2NC=CC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Hydroxyindole
Punto de fusión 106°C to 111°C
Cantidad 1 g
Beilstein 112349
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.15
Porcentaje de pureza ≥98%