Learn More
5-hidroxiindol, 97%
Código de producto. 10316710 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10316710 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
10225160 1 g Frasco de vidrio 1 g
10713334 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10316710 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 121272500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1953-54-4 | C8H7NO | 133,15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1953-54-4
Fórmula molecular C8H7NO
Peso molecular (g/mol) 133.15
Número MDL MFCD00005677
Clave InChI LMIQERWZRIFWNZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-hydroxyindole, indol-5-ol, 5-hydroxy-1h-indole, hydroxy-5 indole, 5-hydroxy-indole, 5-indolol, hydroxy-5-indole, 5-hydroxyindol, 5-hydroxy indole, unii-320un7xzyn
PubChem CID 16054
Nombre IUPAC 1H-indol-5-ol
SMILES OC1=CC=C2NC=CC2=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Hydroxyindole
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 105.0°C to 110.0°C
Color Beige a marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 250 mg
Beilstein 21, III, 765
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in acetone,ethanol and acetic acid
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.15
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Agujas cristalinas o polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 5-Hydroxyindole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación