Learn More
5-Hydroxyindole-3-acetic acid, MedChemExpress
Código de producto. 16409336
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16409336 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16409336 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYW008253
MedChemExpress 5-Hydroxyindole-3-acetic acid is the main metabolite of serotonin or metanephrines, which can be used as a biomarker of neuroendocrine tumors.
5-Hydroxyindole-3-acetic acid is the main metabolite of serotonin or metanephrines, which can be used as a biomarker of neuroendocrine tumors.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Hydroxyindole-3-acetic acid
CAS 54-16-0
Color Light Nude
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C10H9NO3
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad Ethanol : 50 mg/mL (261.53 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)CC1=CNC2=C1C=C(O)C=C2
Peso molecular (g/mol) 191.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.18
Porcentaje de pureza 95.9%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death