Learn More
Ácido 5-hidroxiindol-3-acético-D5, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Hydroxyindole-3-acetic acid d5 |
| CAS | 81587-11-3 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C10 2H5 H4 N O3 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 1H-Indole-2,4,6-d3-3-acetic-α,α-d2 acid, 5-hydroxy- (9CI), 5-Hydroxyindole-3-acetic acid-D5, 5-Hydroxyindole-2,4,6-D3-3-acetic-D2 acid, 5-Hydroxy-1H-indole-2,4,6-d3-3-acetic-α,α-d2 acid, 5-Hydroxy-2,4,6-d3-indole-3-acetic-2,2-d2 acid, 5-HIAA-d5 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H9NO3/c12-7-1-2-9-8(4-7)6(5-11-9)3-10(13)14/h1-2,4-5,11-12H,3H2,(H,13,14)/i1D,3D2,4D,5D |
| SMILES | [2H]c1cc2[nH]c([2H])c(c2c([2H])c1O)C([2H])([2H])C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2,2-dideuterio-2-(2,4,6-trideuterio-5-hidroxi-1H-indol-3-il)acético |
| Peso molecular (g/mol) | 196.21 |
| Mostrar más |