Learn More
Ácido 5-hidroxiindol-3-acético-D2, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Hydroxyindole-3-acetic acid 2,2-d2 |
| CAS | 56209-31-5 |
| Fórmula molecular | C10 2H2 H7 N O3 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 1H-Indole-3-acetic-α,α-d2 acid, 5-hydroxy- (9CI), 5-Hydroxy-1H-indole-3-acetic-α,α-d2 acid, 5-Hydroxyindole-3-acetic-2,2-d2 acid, 5-Hydroxyindole-3-acetic acid-d2, 5-Hydroxyindole-3-acetic-2,2-D2 acid, 5-HIAA-d2 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H9NO3/c12-7-1-2-9-8(4-7)6(5-11-9)3-10(13)14/h1-2,4-5,11-12H,3H2,(H,13,14)/i3D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])(C(=O)O)c1c[nH]c2ccc(O)cc12 |
| Nombre IUPAC | Ácido 2,2-dideuterio-2-(5-hidroxi-1H-indol-3-il)acético |
| Peso molecular (g/mol) | 193.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 193.0708 |