Learn More
Ácido 5-hidroxiindol-3-acético, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10235160 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10235160 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
10793861 1 g Frasco de vidrio 1 g
10524074 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10235160 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 121282500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 54-16-0 | C10H9NO3 | 191.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54-16-0
Fórmula molecular C10H9NO3
Peso molecular (g/mol) 191.19
Número MDL MFCD00005639
Clave InChI DUUGKQCEGZLZNO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-hydroxyindole-3-acetic acid, 5-hiaa, 2-5-hydroxy-1h-indol-3-yl acetic acid, 5-hydroxyindoleacetic acid, 5-hydroxyheteroauxin, 5-hydroxy-1h-indol-3-yl acetic acid, 5-oxyindoleacetic acid, hydroxyindoleacetic acid, 5-hydroxy-iaa, 5-hydroxyindol-3-ylacetic acid
PubChem CID 1826
ChEBI CHEBI:27823
Nombre IUPAC ácido 2-(5-hidroxi-1H-indol-3-il)acético
SMILES C1=CC2=C(C=C1O)C(=CN2)CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Hydroxyindole-3-acetic acid
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 162°C to 165°C
Color Beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 250 mg
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.19
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino