Learn More
Ácido 5-hidroxiindol-3-acético, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15404049
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15404049 500 mg 500 miligramos
15494039 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15404049 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J61435.ME
Solicitar formato a granel o personalizado
Metabolito de la melatonina
5-Hydroxyindole-3-acetic acid is a major serotonin metabolite.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 5-hidroxiindol-3-acético es un metabolito importante de la serotonina.
Solubilidad
Soluble en etanol (50 mg/ml).
Notas
Sensible a la luz. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54-16-0
Fórmula molecular C10H9NO3
Peso molecular (g/mol) 191.186
Número MDL MFCD00005639
Clave InChI DUUGKQCEGZLZNO-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-hydroxyindole-3-acetic acid, 5-hiaa, 2-5-hydroxy-1h-indol-3-yl acetic acid, 5-hydroxyindoleacetic acid, 5-hydroxyheteroauxin, 5-hydroxy-1h-indol-3-yl acetic acid, 5-oxyindoleacetic acid, hydroxyindoleacetic acid, 5-hydroxy-iaa, 5-hydroxyindol-3-ylacetic acid
PubChem CID 1826
ChEBI CHEBI:27823
Nombre IUPAC ácido 2-(5-hidroxi-1H-indol-3-il)acético
SMILES C1=CC2=C(C=C1O)C(=CN2)CC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Hydroxyindole-3-acetic acid
Punto de fusión 161°C to 164°C (decomposition)
Color De morado a blanco
Cantidad 500 mg
Beilstein 168797
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Soluble in ethanol (50mg/ml).
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.19
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino