Learn More
5-Hidroxiindol-3-ácido acético (>90%), TRC
Código de producto. 30136431
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136431 500 mg 500 miligramos
17929354 100 mg 100 miligramos
17907734 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136431 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH953605500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 54-16-0
Fórmula molecular C10 H9 N O3
Peso molecular (g/mol) 191.18
Sinónimo 1H-Indole-3-acetic acid, 5-hydroxy-, Indole-3-acetic acid, 5-hydroxy- (8CI), (5-Hydroxy-1H-indol-3-yl)acetic acid, 2-(5-Hydroxy-1H-indol-3-yl)acetic acid, 5-HIAA, 5-Hydroxy-1H-indole-3-acetic acid, 5-Hydroxy-3-indolylacetate, 5-Hydroxy-IAA, 5-Hydroxyheteroauxin, 5-Hydroxyindol-3-ylacetic acid, 5-Hydroxyindole-3-acetic acid, 5-Hydroxyindoleacetic acid, 5-Oxyindoleacetic acid, NSC 90432
Nombre IUPAC ácido 2-(5-hidroxi-1H-indol-3-il)acético
SMILES OC(=O)Cc1c[nH]c2ccc(O)cc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Hydroxyindolyl-3-Acetic Acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H9NO3/c12-7-1-2-9-8(4-7)6(5-11-9)3-10(13)14/h1-2,4-5,11-12H,3H2,(H,13,14)
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.0582
Porcentaje de pureza >95%