Learn More
Ácido 5-hidroxiindol-3-acético, LoGiCal
Descripción
Ácido 5-hidroxiindol-3-acético
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Hydroxyindolyl-3-Acetic Acid |
| CAS | 54-16-0 |
| Nombres de analitos o componentes | 5-Hydroxyindolyl-3-Acetic Acid |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C10 H9 N O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 1 H-Indole-3-acetic acid, 5-hydroxy-, Indole-3-acetic acid, 5-hydroxy- (8 CI), (5-Hydroxy-1 H-indol-3-yl)acetic acid, 2-(5-Hydroxy-1 H-indol-3-yl)acetic acid, 5-HIAA, 5-Hydroxy-1 H-indole-3-acetic acid, 5-Hydroxy-1 H-indole-3-acetic acid, 5-Hydroxy-1 H-indole-3-acetic acid, 5-Hydroxy-1 H-indole-3-acetic acid, 5-Hydroxy-1 H-indole-3-acetic acid, 5-Hydroxy-1 H-indole-3-acetic acid, 5-Hydroxy-1 H-indole-3-acetic acid, 5-Hydroxy-1 H-indole-3-acetic acid, 5-Hydroxy-1 H-indole-3-acetic acid |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C10H9NO3/c12-7-1-2-9-8(4-7)6(5-11-9)3-10(13)14/h1-2,4-5,11-12 H,3H2,(H,13,14) |
| SMILES | OC(=O)Cc1c[nH]c2ccc(O)cc12 |
| Nombre IUPAC | ácido 2-(5-hidroxi-1 H-indol-3-il)acético |
| Mostrar más |