Learn More
5-hidroxihidantoína, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Hydroxyhydantoin |
| CAS | 29410-13-7 |
| Fórmula molecular | C3 H4 N2 O3 |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H4N2O3/c6-1-2(7)5-3(8)4-1/h1,6H,(H2,4,5,7,8) |
| SMILES | OC1NC(=O)NC1=O |
| Nombre IUPAC | 5-hidroxiimidazolidina-2,4-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 116.08 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 116.0222 |