Learn More
5-hidroxihidantoína, TRC
Código de producto. 30396866
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30396866 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30396866 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9430001G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Hydroxyhydantoin
CAS 29410-13-7
Fórmula molecular C3 H4 N2 O3
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C3H4N2O3/c6-1-2(7)5-3(8)4-1/h1,6H,(H2,4,5,7,8)
SMILES OC1NC(=O)NC1=O
Nombre IUPAC 5-hidroxiimidazolidina-2,4-diona
Peso molecular (g/mol) 116.08
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.0222