Learn More
Ácido 5-hidroxihexanoico Sal Sódica, TRC
Código de producto. 30391919
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30391919 2.5 g
30390602 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30391919 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9428252.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 185956-02-9
Fórmula molecular C6H11NaO3
Peso molecular (g/mol) 154.14
Sinónimo 5-Hydroxycaproic Acid
Nombre IUPAC 5-hidroxihexanoato de sodio
SMILES OC(CCCC(O[Na])=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Hydroxyhexanoic Acid Sodium Salt
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H12O3.Na/c1-5(7)3-2-4-6(8)9;/h5,7H,2-4H2,1H3,(H,8,9);/q;+1/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.06