Descripción
Asegúrese de que dispone de la información necesaria para iniciar rápidamente el análisis y aprobar las auditorías pertinentes:
- Materiales de referencia inorgánicos y orgánicos de alta calidad producidos de acuerdo con la norma ISO 9001
- Certificado de análisis (CoA) en cada entrega con la fecha de caducidad y los resultados analíticos específicos del lote
- Asistencia técnica gratuita por parte de expertos
Especificaciones
Especificaciones
| Envase | Frasco de vidrio |
| CAS | 75369-61-8 |
| Forma física | Sólido |
| Fórmula molecular | C14H11F3N2O3 |
| Número MDL | MFCD18252567 |
| Beilstein | 9575875 |
| Industry Type | AINE |
| Peso molecular (g/mol) | 312.24 |
| Cantidad | 10 mg |
| Grado | Estándar analítico |