Learn More
5-Hidroxiflavona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11399035
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11399035 100 mg 100 miligramos
11389035 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11399035 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14187.MC
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 491-78-1 | C15H10O3 | 238.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 491-78-1
Fórmula molecular C15H10O3
Peso molecular (g/mol) 238.24
Número MDL MFCD00016944
Clave InChI IYBLVRRCNVHZQJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-hydroxyflavone, primuletin, 5-hydroxy-2-phenyl-4h-chromen-4-one, 5-hydroxy-2-phenyl-chromen-4-one, chembl16807, 4h-1-benzopyran-4-one,5-hydroxy-2-phenyl, primuliten, 5-hydroxy-flavone, 5-hydroxy-2-phenyl-4-benzopyrone, 5-hydroxy-2-phenyl-4h-chromen-4-on
PubChem CID 68112
Nombre IUPAC 5-hidroxi-2-fenilcromen-4-ona
SMILES OC1=C2C(=O)C=C(OC2=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Hydroxyflavone
Punto de fusión 156°C to 160°C
Cantidad 100 mg
Beilstein 194429
Formula Weight (peso de la fórmula) 238.25
Porcentaje de pureza 97%