Learn More
5'-Hidroxiquol, TRC
Código de producto. 30135283
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30135283 25 mg 25 miligramos
30008705 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30135283 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH82575025MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 65998-44-9
Fórmula molecular C15H14O4
Peso molecular (g/mol) 258.27
Sinónimo Isoflavan-4',5,7-triol, 3,4-dihydro-3-(4-Hydroxyphenyl)-2H-1-benzopyran-5,7-diol, 3-(4-Hydroxyphenyl)chroman-5,7-diol
SMILES OC(C=C1)=CC=C1C2CC3=C(O)C=C(O)C=C3OC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5'-Hydroxyequol
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H14O4/c16-11-3-1-9(2-4-11)10-5-13-14(18)6-12(17)7-15(13)19-8-10/h1-4,6-7,10,16-18H,5,8H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.0892