Learn More
Sal sódica de 5-hidroxidecanoato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 5-Hydroxydecanoate Sodium Salt |
| CAS | 71186-53-3 |
| Fórmula molecular | C10H19NaO3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 5-hydroxydecanoic Acid Sodium Salt, Sodium 5-Hydroxydecanoate, Sodium delta-Hydroxydecanoate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H20O3.Na/c1-2-3-4-6-9(11)7-5-8-10(12)13;/h9,11H,2-8H2,1H3,(H,12,13);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Na+].CCCCCC(O)CCCC(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 5-hidroxidecanoato de sodio |
| Peso molecular (g/mol) | 210.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 210.1232 |